Merck
907839
Sigma-Aldrich
Palladium on carbon
Evonik Noblyst® P1090 5% Pd
別名:
Pd/C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
形状
powder
含みます
~50% water
標識化の程度
5 wt. % loading (dry basis)
重量
Unit weight excludes weight of water
マトリックス
activated carbon support
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Evonik Noblyst® P1092 5% Pd is a palladium on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of alkenes and alkynes to alkanes
  • hydrogenation of nitriles to amines and aldehydes
  • hydrogenation of aromatic carbonyls to alkyls
  • hydrogenation of aldehydes and ketones
  • hydrogenation of heteroaromatics
  • C-C coss coupling reactions
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
その他情報
Unit weight is of net dry catalyst.
法的情報
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
907839-10G:
907839-VAR:
907839-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
An application guide to help determine which heterogeneous catalysts are best for different synthetic applications.