Merck
907138
Sigma-Aldrich
炭素上にパラジウム
Evonik Noblyst® P1064 5% Pd
別名:
Pd/C
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥52,300
¥52,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥52,300
About This Item
化学式:
Pd
分子量:
106.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
¥52,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
含みます
~50% Water
標識化の程度
5 wt. % loading (dry basis)
重量
Unit weight excludes weight of water
Matrix
activated carbon support
SMILES記法
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI Key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の触媒となります:
  • スティル反応
  • 水素化反応
  • 鈴木-宮浦クロスカップリングおよびヘック-溝呂木反応
  • 脱酸素反応
  • 酸化反応
  • カップリング反応
Evonik Noblyst® P1064 5% Pd is a palladium on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of aromatic carbonyls to alcohols
  • hydrogenolysis reactions
  • hydrogenation of heteroaromatics
  • dehydrogenation of carbocyclic rings to aromatics
  • C-C coupling reactions
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
その他情報
Unit weight is of net dry catalyst.
法的情報
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
907138-10G:
907138-BULK:
907138-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.