Merck
237558
Sigma-Aldrich
白金-炭素
greener alternative
extent of labeling: 3 wt. % loading, matrix activated carbon support
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,850
25 G
¥42,200
¥8,850
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,850
25 G
¥42,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pt
分子量:
195.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,850
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
3 wt. % loading
Matrix
activated carbon support
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
Platinum on carbon (Pt/C) can be used as a catalyst for a variety of applications, such as:
  • hydrosilylation reaction for the production of molecules with silicon-carbon bonds[1]
  • direct alcohol fuel cells (DAFCs)[2][3]
  • an electrocatalyst in hydrogen evolution reaction (HER)[4]
  • formation of nanocatalyst for polymer electrolyte fuel cells[5]
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
237558-100G:
237558-VAR:
237558-BULK:
237558-25G:4548174004869
237558-5G:4548174004876
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Platinum supported on mesoporous carbon as cathode catalyst for direct methanol fuel cells
Bruno MM, et al.
Journal of Power Sources, 278, 458-463 (2015)
Synthesis and physical/electrochemical characterization of Pt/C nanocatalyst for polymer electrolyte fuel cells
Prabhuram J, et al.
Journal of Power Sources, 134(1), 1-6 (2004)
Highly efficient hydrogen evolution from seawater by a low-cost and stable CoMoP@ C electrocatalyst superior to Pt/C
Ma Y, et al.
Energy & Environmental Science, 10(3), 788-798 (2017)
Hydrosilylation of alkynes catalyzed by platinum on carbon.
Chauhan M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 645(1), 1-13 (2002)
Ethanol electrooxidation on Pt/C and Pd/C catalysts promoted with oxide
Xu C, et al.
Journal of Power Sources, 164(2), 527-531 (2007)