Merck
738557
Sigma-Aldrich
黒鉛化炭素担持プラチナ
greener alternative
extent of labeling: 40 wt. % loading
別名:
40% Pt on Vulcan XC72, 40% Pt/Vulcan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pt
分子量:
195.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: platinum
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
40 wt. % loading
粒径
<5 nm (Pt)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Platinum on graphitized carbon (40% Pt/Vulcan XC72) is a high surface area material that is used as an electrocatalyst for the development of electrolytic fuel cells and direct methanol fuel cells. It can also be used in the formation of a non-enzymatic sensor for the oxidation of glucose.
その他情報
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
738557-BULK:
738557-VAR:
738557-1G:4548173924496
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Development of Cu2O/Carbon Vulcan XC-72 as non-enzymatic sensor for glucose determination
El Khatib KM and Hameed RMA
Biosensors And Bioelectronics, 26(8), 3542-3548 (2011)
Load cycle durability of a graphitized carbon black-supported platinum catalyst in polymer electrolyte fuel cell cathodes
Takei C, et al.
Journal of Power Sources, 324, 729-737 (2016)
Oxygen reduction on a high-surface area Pt/Vulcan carbon catalyst: a thin-film rotating ring-disk electrode study
Paulus UA, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 495(2), 134-145 (2001)
Platinum nanoparticles supported by a Vulcan XC-72 and PANI doped with trifluoromethane sulfonic acid substrate as a new electrocatalyst for direct methanol fuel cells
Gharibi H, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 114(11), 5233-5240 (2010)
資料
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
PEM燃料電池に用いられる固体高分子電解質(ナフィオン、アクイヴィオン、炭化水素系)や白金系担持触媒を販売いたしております。