Merck
908029
Sigma-Aldrich
Palladium on carbon
Evonik Noblyst® P1141 10% Pd
別名:
Pd/C
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥45,500
¥45,500
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥45,500
About This Item
化学式:
Pd
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
¥45,500
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
含みます
~50% water
標識化の程度
10 wt. % loading (dry basis)
重量
Unit weight excludes weight of water
Matrix
activated carbon support
SMILES記法
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI Key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Evonik Noblyst® P1141 10% Pd is a palladium on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of alkenes and alkynes
  • hydrogenation of aromatic carbonyls to alkyls
  • hydrogenation of nitriles to amines and aldehydes
  • hydrogenation of aldehydes and ketones
  • hydrogenation of heteroaromatics
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
その他情報
Unit weight is of net dry catalyst.
法的情報
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉を含有するもの
危険等級II
第一種可燃性固体
Jan Code
908029-10G:
908029-VAR:
908029-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.