Merck
908053
Sigma-Aldrich
白金-炭素
Evonik Noblyst® P2058 5% Pt
別名:
Pt/C
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥23,200
¥23,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥23,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pt
分子量:
195.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
¥23,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
含みます
~60% water
標識化の程度
5 wt. % loading (dry basis)
重量
Unit weight excludes weight of water
Matrix
activated carbon support
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Evonik Noblyst® P2058 5% Pt is a platinum on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of aromatic nitro groups
  • hydrogenation of hydrazones
  • hydrogenation of aromatic carbonyls to alcohols
  • hydrogenation of nitriles
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
その他情報
Unit weight is of net dry catalyst.
法的情報
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
908053-10G:4548173363059
908053-VAR:
908053-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.