認証
according to GB 4789.4-2016
according to ISO 10273:2017
according to ISO 19250:2010
according to ISO 6579-1:2017
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
BioChemika
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 12 g/L
gelatine peptone, 1 g/L
D(+)-glucose, 1 g/L
phenol red, 0.012 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 2 g/L
sodium chloride, 5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
最終pH
6.7±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective and differential for Enterobacter spp.
nonselective and differential for Escherichia coli
nonselective and differential for Klebsiella spp.
nonselective and differential for Proteus spp.
nonselective and differential for Yersinia spp.
nonselective and differential for coliforms
関連するカテゴリー
アプリケーション
調製ノート
脚注
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
27048-100G-F:
27048-VAR-F:
27048-BULK-F:
27048-500G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.