アッセイ
≥96.0% (GC)
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
mp
37-39 °C
官能基
Boc
amine
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H16BrNO2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9/h4-6H2,1-3H3,(H,10,11)
InChI Key
IOKGWQZQCNXXLD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Benzydamine analogs to be used as activators for soluble guanylate cyclase.[1]
- N-substituted chromenotriazolopyrimidine, human murine double minute 2 (MDM2) inhibitor.[2]
- Protected amines from piperidine derivatives to be further used for synthesis of sulfonamide series.[3]
It can also be used for the post-polymerization quaternization of polymers to synthesize functional cationic polymers and antimicrobial agents.[4]
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
17356-2.5G:
17356-500MG:
17356-BULK:
17356-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック