Merck
ALD00086
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzenesulfonyl fluoride
95% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥89,000
¥89,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥89,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BrFO2S
CAS番号:
分子量:
239.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥89,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95% (GC)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
45-50 °C
SMILES記法
FS(C1=CC=CC=C1Br)(=O)=O
InChI
1S/C6H4BrFO2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H
InChI Key
CVLBPNVZAWKPFN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids.
This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00086-VAR:
ALD00086-1G:
ALD00086-10G:
ALD00086-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)