900771
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムクロリド
>99%
別名:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazolium chloride, 1-Methyl-3-ethylimidazolinium chloride, N-Methyl-N′-ethylimidazolium chloride
サイズを選択してください
アッセイ
>99%
フォーム
crystals
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤2000 ppm H2O
mp
77-79 °C (lit.)
密度
1.189 g/cm3
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Cl-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
370.4 °F - closed cup
引火点(℃)
188 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
900771-25G:
900771-VAR:
900771-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
salt ionic liquid as a catalyst
資料
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
固体Li電池:固体電解質、イオン伝導、構造、電気化学過程のレビュー
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.
イオン液体電解質は二次電池の進歩のために探求され、将来のIL開発が議論される。