Merck
742872
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride-aluminum chloride
別名:
AICl3-EMIC, Aluminum chloride-1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride, EMIM Cl AlCl3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H11ClN2)2 · (AlCl3)3
分子量:
693.26
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
不純物
≤100 ppm iron
アプリケーション
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride-aluminum chloride can be used as a medium for the preparation of poly(p-phenylene) films via electropolymerization of benzene.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
742872-1KG:
742872-100G:
742872-25KG:
742872-VAR:
742872-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Benzene polymerization in 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride-AlCl3 ionic liquid.
Goldenberg LM and Osteryoung RA.
Synt. Metals, 64(1), 63-68 (1994)