アッセイ
≥98%
形状
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤0.5% H2O
mp
>30 °C (product can occur as an undercooled melt)
密度
1.101 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CC([O-])=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2H4O2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2(3)4/h4-6H,3H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
XIYUIMLQTKODPS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
327.2 °F - closed cup
引火点(℃)
164 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
900787-VAR:
900787-25G:
900787-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Part III. The first readily biodegradable ionic liquids
資料
固体電池は近年高い関心を集めており、固体Li、NaおよびAl電池の最近の進展や問題点について解説いただきました。
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
イオン液体は電気化学的に安定な広い電位窓をもち、難燃性と比較的高い導電性をもちます。そのため、アルミニウム電池や不燃性のリチウムベース電池、デュアルグラファイト電池の有望な電解質とされています。
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.