Merck
30764
Sigma-Aldrich
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムクロリド
≥95%
別名:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride, 1-Methyl-3-ethylimidazolium chloride, 3-Ethyl-1-methylimidazolium chloride, N-Methyl-N′-ethylimidazolium chloride, EMIMCl
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥24,800
1 KG
¥71,100
¥24,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥24,800
1 KG
¥71,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11ClN2
CAS番号:
分子量:
146.62
Beilstein:
5163190
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥24,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95%
mp
77-79 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムクロリドは、以下の用途に使用できるイミダゾリウム塩化物イオン性液体[1]です。
  • 電気化学的研究のための1-エチル-3-メチルイミダゾリウムクロリド/テトラフルオロボラート(EMI.Cl.BF4)溶融塩調製の出発物質。[2]
  • オーク材リグニンを解重合するための溶媒および触媒。[3]
  • Bronsted(ブレンステッド)酸触媒を使用したヘミセルロース(キシラン)のキシロースへの加水分解における溶媒。[4]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
370.4 °F - closed cup
引火点(℃)
188 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
30764-100G-F:
30764-BULK-F:
30764-500G-F:
30764-VAR-F:
30764-1KG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The kinetics of Bronsted acid-catalyzed hydrolysis of hemicellulose dissolved in 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride
Enslow KR and Bell AT
Royal Society of Chemistry Advances, 2(26), 10028-10036 (2012)
Depolymerization of oak wood lignin under mild conditions using the acidic ionic liquid 1-H-3-methylimidazolium chloride as both solvent and catalyst
Cox BJ and Ekerdt JG
Bioresource Technology, 118, 584-588 (2012)
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride room temperature ionic liquid: a new and powerful nonderivatizing solvent for cellulose.
Zhang H, et al.
Macromolecules, 38(20), 8272-8277 (2005)
Anshu Sharma et al.
Carbohydrate polymers, 134, 617-626 (2015-10-03)
Ionic liquids (IL) can alter the physical properties of agar hydrogels. Rheology studies show that gels with wide range of storage moduli (gel strength) G0 values ranging from 1 to 20 KPa could be made in imidazolium based IL solutions
Electrochemistry of Cd (II) in the basic 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride/tetrafluoroborate room temperature molten salt.
Chen P-Y and Sun I-W
Electrochimica Acta, 45(19), 3163-3170 (2000)
資料
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.