Merck
83750
Sigma-Aldrich
硝酸ロジウム(III) 水和物
~36% rhodium (Rh) basis
別名:
Rhodium trinitrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥36,100
1 G
¥95,700
¥36,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥36,100
1 G
¥95,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
N3O9Rh · xH2O
CAS番号:
分子量:
288.92 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥36,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
for analytical purposes
品質水準
フォーム
powder
濃度
~36% Rh
SMILES記法
O.[Rh+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.H2O.Rh/c3*2-1(3)4;;/h;;;1H2;/q3*-1;;+3
InChI Key
QKLCKVVKVHCMIC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
硝酸ロジウム(III)水和物は、触媒作用、電気めっき、およびガラス工業の領域で広く使用されている結晶化合物です。[1]
アプリケーション
硝酸ロジウム(III)水和物は、以下の前駆体として使用できます:
  • さまざまな化学変換のためにRhドープ触媒を合成するため。
  • 硝酸鉄(III)九水和物とともに、水素化反応のためのFe–Rh/TiO2触媒を合成するため。[1]
  • エタンヒドロホルミル化のため。二金属Rh/Co触媒は硝酸ロジウム(III)水和物とCo(NO3)2 .6H2Oを組み合わせることにより合成されます。[2]
  • 硝酸塩水溶液からCuおよびRhを同時電着するため。[3]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
83750-BULK:
83750-250MG:4548173964744
83750-VAR:
83750-1G:4548173964737
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The effect of Fe?Rh alloying on CO hydrogenation to C2+ oxygenates
Robert M. Palomino, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 329, 87-94 (2015)
The role of rhodium in the mechanism of the water-gas shift over zirconia supported iron oxide
Hakeem AA, et al.
J. Catal., 313, 34-45 (2014)
Insights into the Bimetallic Effects of a RhCo Catalyst for Ethene Hydroformylation: Experimental and DFT Investigations
Ning Huang, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 59, Ning Huang-Ning Huang (2020)
A study of Cu-Rh electrodeposition
Dimitra Anastasiadou, et al.
ChemElectroChem, 10, e202200842-e202200842 (2023)
Effect of rhodium on the water-gas shift performance of Fe2O3/ZrO2 and CeO2/ZrO2: Influence of rhodium precursor.
Hakeem AA,et al.
Catalysis Today, 242, 168-177 (2015)
質問
1–4/4 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Is this compound packaged under inert atmosphere?
    1 回答
    1. Yes, this product is hygroscopic and packaged under an argon.
      役に立ちましたか?
  4. What is the concentration of Rh in the solution?
    1 回答
    1. Unfortunately, Rhodium concentration is not determined.