Merck
373567
Sigma-Aldrich
ニトロシル硝酸ルテニウム(III) 溶液
in dilute nitric acid
別名:
Nitrilooxonium ruthenium(2+) nitrate (1:1:3)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥19,300
250 ML
¥103,000
¥19,300
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥19,300
250 ML
¥103,000
About This Item
化学式:
Ru(NO)(NO3)x(OH)y, x+y=3
CAS番号:
分子量:
318.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥19,300
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
組成
Ru, 1.5% (typical)
反応適合性
reagent type: catalyst
core: ruthenium
濃度
in dilute nitric acid
密度
1.07 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Ru+3]N=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.NO.Ru/c3*2-1(3)4;1-2;/q4*-1;+4
InChI Key
VAAILMLOAHTPQK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ニトロシル硝酸ルテニウム(III)溶液は、安定した水溶性化合物です。ニトロシル配位子の存在は、その独特な反応性と配位挙動に寄与しています。また、この化合は分析や研究用途に価値をもたらす特性分光特性を示します。
アプリケーション
ニトロシル硝酸ルテニウム(III)溶液は、以下のような用途に使用できます:
  • アルカリ性媒体における水の完全分解に優れた安定性を示す、複合ソル-ゲル法および水熱合成法による Y2Ru2O7/NiMoO4@NF 電極触媒の調製における Ru 源として。
  • リチウム空気電池用の二機能性電極の製造に。
  • さまざまなサイズのルテニウムナノ粒子を合成するための前駆体として。これにより、不必要な金属酸化物の加水分解や沈殿を回避し、安定したルテニウム亜硝酸錯体を形成することができます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
373567-25ML:4548173939049
373567-250ML:4548173939032
373567-BULK:
373567-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.
バイオエタノールからの持続可能な水素製造は、化石燃料供給が減少する中で牽引役となっています。
質問
1–3/3 質問  
  1. 구성: Ru1.5%라고 적혀있는데, 전체 시약에 대한 weight ratio인가요 아니면 molar ratio인가요?
    1 回答
    1. The composition "Ru 1.5%" refers to the weight ratio of ruthenium (Ru) in the entire reagent.
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf