Merck
909556
Sigma-Aldrich
Rhodium(III) acetate
Umicore
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Rh(OAc)3
CAS番号:
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.22
形状
powder
mp
238 °C (decomp)
InChI
1S/C2H4O2.Rh/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/p-1
InChI Key
NENDHUHGFRLXEN-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
Rhodium(III) acetate is a homogeneous catalyst useful for oxidation reactions.
包装
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
法的情報
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
909556-BULK:
909556-1G:4548173371849
909556-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.