Merck
307866
Sigma-Aldrich
塩化ロジウム(III)
98%
別名:
Rhodium trichloride, Rhodium(3+) trichloride, Trichlororhodium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
RhCl3
CAS番号:
分子量:
209.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
形状
crystalline
反応適合性
reagent type: catalyst
core: rhodium
SMILES記法
Cl[Rh](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Rh/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩化ロジウム(III)前駆体は、エネルギー、感知および生物医学的な部門において電気触媒用のハイブリッドを調製するためグラフェンにRhナノ粒子をドープするのに使用することができます。
物理的形状
疎水性型。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
307866-2.5G:4548173936611
307866-BULK:
307866-VAR:
307866-500MG:4548173936628
文書ライブラリにアクセスする
Leah C Matsinha et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(3), 1240-1248 (2014-11-22)
A series of water-soluble Rh(i) mononuclear complexes of general formula: [Rh(sulphsal-X-R)(COD)] [sulphsal = sulphonated salicylaldimine, COD = cyclooctadiene; where R = H, Cl, CH3 and X = H, (t)Bu] have been synthesized. All the compounds were characterised using various spectroscopic
Yi Shi et al.
Nature communications, 11(1), 4558-4558 (2020-09-13)
The growth of atomically dispersed metal catalysts (ADMCs) remains a great challenge owing to the thermodynamically driven atom aggregation. Here we report a surface-limited electrodeposition technique that uses site-specific substrates for the rapid and room-temperature synthesis of ADMCs. We obtained
Keito Sano et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(40), 44743-44753 (2020-09-12)
The molecular catalyst sensitized system (MCSS), where an excited molecular catalyst adsorbed on a semiconductor such as TiO2 injects electrons to the conduction band of the semiconductor leading to hydrogen evolution/CO2 reduction coupled with an oxidation of water on the
Noble metal (Pd, Ru, Rh, Pt, Au, Ag) doped graphene hybrids for electrocatalysis.
Marcella G, et al.
Nanoscale, 4(16), 5002-5008 (2012)
Sima Roy et al.
Inorganic chemistry, 56(21), 12764-12774 (2017-10-14)
Bis-azoaromatic electron traps, viz. 2-(2-pyridylazo)azoarene 1, have been synthesized by colligating electron-deficient pyridine and azoarene moieties, and they act as apposite proradical templates for the formation of stable open-shell diradical complexes [(1