Merck
204218
Sigma-Aldrich
ロジウム
powder, 99.95% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Rh
CAS番号:
分子量:
102.91
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141738
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.95% trace metals basis
フォーム
powder
抵抗性
4.33 μΩ-cm, 20°C
bp
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
密度
12.41 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChI Key
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ロジウムは白金族の中で最も希少な金属の1つで、微小量が地殻に存在します(0.2 ppb)。ロジウムの化学的性質は、最も外側のs軌道に電子が1個しかないという独特な基底状態の価電子配置に関係しています。この電子配置が触媒能に重要な影響をもたらすため、ロジウムは自動車用の触媒コンバーターで有用です。同時に、金属ロジウムは貴金属であるため、耐酸化性に非常に優れています。
粉末状のロジウムは銀灰色で、自動車産業だけでなく、化学合成や粉末冶金のような他の分野でも使用されています。ロジウムの硬度および融点は白金およびパラジウムより高いため、合金の硬化元素として有用です。さらに、容易に摩滅しない光沢のある保護層を提供するため、宝石などのコーティングとして多用されています。
アプリケーション
ロジウム(Rh)は、以下に使用できます。
  • 活性炭担持のRh(Rh/C)は、微生物燃料電池の製造で、効率的な酸素還元反応触媒として使用できます。
  • 芳香族ニトリルのN,N-ジシリルアミンへのヒドロシリル化における触媒として使用されます。
  • ロジウム-イリジウム合金の製造に使用されます。
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
204218-1G:4548173984193
204218-250MG:
204218-BULK:
204218-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Brendan T Parr et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(12), 4716-4718 (2013-03-13)
The synthesis of highly functionalized pyrroles has been achieved by reaction of rhodium-stabilized imino-carbenes with furans. The reaction features an initial [3+2] annulation to form bicyclic hemiaminals, followed by ring opening to generate trisubstituted pyrroles.
Vutukuri Prakash Reddy et al.
Organic letters, 15(6), 1290-1293 (2013-02-28)
A straightforward and efficient method for the rhodium-catalyzed intermolecular oxidative cross-coupling of arenes and heteroarenes with thio- and selenophene derivatives (chalcogenophenes) via double C-H bond cleavage has been developed by using Cu(OAc)2/AgSbF6 as an oxidant. The reaction is applicable to
Stepan Chuprakov et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(12), 4652-4655 (2013-03-13)
Readily available 1-mesyl-1,2,3-triazoles are efficiently converted into a variety of imidazolones and thiazoles by Rh(II)-catalyzed denitrogenative reactions with isocyanates and isothiocyanates, respectively. The proposed triazole-diazoimine equilibrium results in the formation of highly reactive azavinyl metal-carbenes, which react with heterocumulenes causing
Simon Duttwyler et al.
Science (New York, N.Y.), 339(6120), 678-682 (2013-02-09)
Piperidines are prevalent in natural products and pharmaceutical agents and are important synthetic targets for drug discovery and development. We report on a methodology that provides highly substituted piperidine derivatives with regiochemistry selectively tunable by varying the strength of acid
Rh/Pd catalysis with chiral and achiral ligands: domino synthesis of aza-dihydrodibenzoxepines.
Adam A Friedman et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(37), 9755-9758 (2013-07-23)
資料
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.