グレード
battery grade
品質水準
フォーム
solution
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
2.0 M (LiPF6 in PC)
不純物
≤15 ppm H2O
≤50 ppm HF
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
微量陽イオン
Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChI Key
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- H2O <15 ppm
- HF <50 ppm
- APHA <50
- Battery grade
アプリケーション
その他情報
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Bone,Teeth
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
809470-VAR:
809470-500ML:4548173370637
809470-100ML:4548173370620
809470-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
研究者らは、化石燃料の環境負荷を軽減するために、風力や太陽光などの再生可能なエネルギー源の開発を促しました。
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.
イオン液体電解質は二次電池の進歩のために探求され、将来のIL開発が議論される。