Merck
B103608
Sigma-Aldrich
γ-ブチロラクトン
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
ガンマ‐ブチロラクトン, γ-ヒドロキシ酪酸ラクトン, 4-ヒドロキシ酪酸ラクトン, GBL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O2
CAS番号:
分子量:
86.09
Beilstein:
105248
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
1.5 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
851 °F
expl. lim.
16 %
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CCCO1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
InChI Key
YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-カルボキシプロピル側鎖の誘導に。バッテリーやコンデンサ中の電解質溶液の成分として。
生物化学的/生理学的作用
γ-ヒドロキシ酪酸(GHB)の前駆物質です。ドーパミン作動性ニューロンのインパルスの流れを遮断することによりドーパミンの放出を阻害します。γ-ブチロラクトンで前処理すると自己受容体誘導性のドーパミンの放出を検出することができます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B103608-BULK:
B103608-500G:
B103608-25G:
B103608-25ML:
B103608-3KG:
B103608-20KG:
B103608-500ML:
B103608-2.5L:
B103608-VAR:
B103608-2.5KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Journal of Power Sources, 43, 195-195 (1993)
S Ohkawa et al.
Journal of medicinal chemistry, 34(1), 267-276 (1991-01-01)
A novel series of (3-pyridylmethyl)benzoquinone derivatives was molecular designed and synthesized for the dual purpose of inhibiting thromboxane A2 and leukotriene biosynthesis enzymes and scavenging active oxygen species (AOS). They were evaluated for inhibition of TXA2 synthase, inhibition of 5-lipoxygenase
Jagan N Thupari et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(14), 9498-9502 (2002-06-13)
C75, a known inhibitor of fatty acid synthase is postulated to cause significant weight loss through decreased hypothalamic neuropeptide Y (NPY) production. Peripherally, C75, an alpha-methylene-gamma-butyrolactone, reduces adipose tissue and fatty liver, despite high levels of malonyl-CoA. To investigate this
Michael Seitz et al.
Current opinion in chemical biology, 9(3), 285-292 (2005-06-09)
Natural products containing a gamma-butyrolactone ring are abundant in nature; however, few general synthetic approaches to their stereoselective synthesis with broad structural variety are known. In this article, recent developments towards mono- and polycyclic gamma-butyrolactone natural products and analogs are
Monica Blichowski et al.
Epilepsia, 56(7), 1081-1087 (2015-06-03)
Infantile spasms (or IS) is a catastrophic childhood epilepsy that is particularly prevalent in children with Down syndrome. Previously, we have shown that the Ts65Dn (Ts) mouse model of Down syndrome is a useful substrate upon which to develop an