Merck
310328
Sigma-Aldrich
炭酸プロピレン
anhydrous, 99.7%
別名:
1,2-プロパンジオールサイクリックカルボナート, 4-メチル-1,3-ジオキソラン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O3
CAS番号:
分子量:
102.09
Beilstein:
107913
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気圧
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
アッセイ
99.7%
形状
liquid
自己発火温度
851 °F
expl. lim.
14.3 %
不純物
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
240 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
密度
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
炭酸プロピレンはプロピレン酸化物とCO2から合成できます。炭酸プロピレンの光学活性体は、CO2とラセミエポキシド間の反応により調製できます。リチウム電池内のグラファイト電極上での炭酸プロピレンの分解により、リチウムがインターカレートした化合物を生成します。
炭酸プロピレンは環状炭酸塩であり、通常、溶媒としておよび有機合成における反応中間体として利用されます。低蒸気圧、高誘電定数および高い化学的安定性から、潜在的な電気化学的溶媒であると考えられています。
アプリケーション
炭酸プロピレンは、無官能基オレフィンの非対称水素化のための溶媒として用いられることがあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
269.6 °F - closed cup
引火点(℃)
132 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
310328-20L:
310328-VAR:
310328-18L:
310328-4X2L:
310328-PZ:
310328-2L:
310328-BULK:
310328-100ML:
310328-500ML:
310328-1L:
310328-6X1L:
310328-8L:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Catalytic performance of metal oxides for the synthesis of propylene carbonate from urea and 1, 2-propanediol.
Li Q, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 270(1), 44-49 (2007)
Hajime Kawanami et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (7)(7), 896-897 (2003-05-13)
The synthesis of propylene carbonate from propylene oxide and carbon dioxide under supercritical conditions in the presence of 1-octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate was achieved in nearly 100% yield and 100% selectivity within 5 minutes, whose TOF value is 77 times larger than
Michael L Aubrey et al.
Nature materials, 17(7), 625-632 (2018-06-06)
Conductive metal-organic frameworks are an emerging class of three-dimensional architectures with degrees of modularity, synthetic flexibility and structural predictability that are unprecedented in other porous materials. However, engendering long-range charge delocalization and establishing synthetic strategies that are broadly applicable to
The cathodic decomposition of propylene carbonate in lithium batteries.
Arakawa M and Yamaki JI.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 219(1-2), 273-280 (1987)
Vincenza Modafferi et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(8) (2020-08-19)
The effect of the type of dopant (titanium and manganese) and of the reduced graphene oxide content (rGO, 30 or 50 wt %) of the α-Fe2O3@rGO nanocomposites on their microstructural properties and electrochemical performance was investigated. Nanostructured composites were synthesized
資料
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
LiBH4とその関連水素化物におけるリチウム高速イオン伝導について、東北大学の折茂 慎一教授に紹介していただきました。固体電解質に錯体水素化物を用いた全固体電池を実現が期待されます。
米国アルゴンヌ国立研究所における、リチウムイオン電池正極材料(Li1.14Ni0.29Mn0.57O2)のプロセス開発とスケールアップについて詳しく述べます
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.