Merck
804150
Sigma-Aldrich
SnAP 2,3-Bicyclo-(3,4-Pyr) M Reagent
別名:
(3R,4R)-tert-butyl 3-amino-4-((tributylstannyl)methoxy) pyrrolidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥22,690
¥22,690
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥22,690
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H46N2O3Sn
分子量:
505.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥22,690
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
密度
1.180 at 25 °C
官能基
ether
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CO[C@H]1CN(C(OC(C)(C)C)=O)C[C@@H]1N)CCCC
InChI
1S/C10H19N2O3.3C4H9.Sn/c1-10(2,3)15-9(13)12-5-7(11)8(6-12)14-4;3*1-3-4-2;/h7-8H,4-6,11H2,1-3H3;3*1,3-4H2,2H3;/t7-,8-;;;;/m0..../s1
InChI Key
URTKNAYUDTUPJM-CFACWHMASA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
SnAP Reagents provide a one-step route, in tandem with various aldehyde substrates, to saturated N-heterocycles. The synthesis of N-heterocycles through SnAP Reagents requires mild reaction conditions, and aldehydes bearing aryl, heteroaryl, glyoxyl, aliphatic, and halogenated groups are well tolerated. This product was introduced in collaboration with the Bode Research Group
Automate your N-heterocycle formation with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
804150-VAR:
804150-500MG:4548173920252
804150-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
SnAP Reagents facilitate synthesis of saturated N-heterocycles for diverse structures.
SnAP試薬により、さまざまな構造を得るための飽和含窒素複素環の合成が容易になります。