その他情報
- Technology Spotlight: SLAP Reagents for Piperazine Synthesis
- Silicon Amine Reagents for the Photocatalytic Synthesis of Piperazines from Aldehydes and Ketones
- Lewis Acid Induced Toggle from Ir(II) to Ir(IV) Pathways in Photocatalytic Reactions: Synthesis of Thiomorpholines and Thiazepanes from Aldehydes and SLAP Reagents.
- Continuous Flow Synthesis of Morpholines and Oxazepanes with Silicon Amine Protocol (SLAP) Reagents and Lewis Acid Facilitated Photoredox Catalysis
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
177.8 °F
引火点(℃)
81 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
900403-VAR:
900403-BULK:
900403-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
プロトコル
SLAP試薬クラスの拡大により、試薬を追加したり、有毒な副産物が生成したりすることなく、飽和の含窒素複素環や脂肪族アルデヒド、およびケトンを得ることができます。
The expanding class of SLAP reagents provides access to saturated N-heterocycles and aliphatic aldehydes and ketones without additional reagents or the generation of toxic byproducts.