アプリケーション
Automate your N-heterocycle formation with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
その他情報
Professor product portal: Jeffrey Bode Research Group
SnAP Reagents for the Synthesis of Piperazines and Morpholines
SnAP reagents for the one-step synthesis of medium-ring saturated N-heterocycles from aldehydes
SnAP Reagents for a Cross-Coupling Approach to the One-Step Synthesis of Saturated N-Heterocycles
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
798916-5G:4548173363141
798916-1G:4548173911403
798916-BULK:
798916-20G:4548173363134
798916-VAR:
試験成績書(COA)
プロトコル
飽和含窒素複素環ビルディングブロックまたはSnAP試薬は、二環およびスピロ環構造を含む中員環飽和含窒素複素環の簡便な合成において重要性を増しています。SnAP試薬は安定で、容易に使用可能であり、幅広い利用可能な芳香族、複素芳香族、脂肪族、およびグリオキシル酸のアルデヒドと組み合わせることが可能です。
SnAP Reagents facilitate synthesis of saturated N-heterocycles for diverse structures.