Merck
804177
Sigma-Aldrich
SnAP 3-Spiro-(2-Pyr) M Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H48N2O3Sn
分子量:
519.35
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
liquid
品質水準
屈折率
n/D 1.489
密度
1.122
官能基
ether
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(COCC1(CN(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)N)CCCC
InChI
1S/C11H21N2O3.3C4H9.Sn/c1-10(2,3)16-9(14)13-6-5-11(12,7-13)8-15-4;3*1-3-4-2;/h4-8,12H2,1-3H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
JLZWEXDNLRNRBE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
The product is a substituted SnAP [Sn(tin) amino protocol] reagent. SnAP reagents are air and moisture stable.
アプリケーション
SnAP Reagents provide a one-step route, in tandem with various aldehyde substrates, to saturated N-heterocycles. The synthesis of N-heterocycles through SnAP Reagents requires mild reaction conditions, and aldehydes bearing aryl, heteroaryl, glyoxyl, aliphatic, and halogenated groups are well tolerated. This product was introduced in collaboration with the Bode Research Group
Automate your N-heterocycle formation with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
804177-500MG:
804177-VAR:
804177-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
SnAP Reagents facilitate synthesis of saturated N-heterocycles for diverse structures.
SnAP試薬により、さまざまな構造を得るための飽和含窒素複素環の合成が容易になります。