Merck
642541
Sigma-Aldrich
2-トリブチルスタンニルチアゾール
97%
別名:
(Thiazol-2-yl)tributylstannane, 2-(Tributylstannyl)-1,3-thiazole, 2-(Tributylstannyl)thiazole, 2-(Tributyltin)thiazole, Tributyl-2-thiazolylstannane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,570
5 G
¥88,840
¥25,570
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,570
5 G
¥88,840
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H29NSSn
CAS番号:
分子量:
374.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥25,570
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5200 (lit.)
bp
307-309 °C (lit.)
密度
1.1900 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1nccs1
InChI
1S/3C4H9.C3H2NS.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-5-3-4-1;/h3*1,3-4H2,2H3;1-2H;
InChI Key
WUOFQGMXQCSPPV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Stilleクロスカップリング反応によるチアゾ-ルのアリ-ル化反応に用いられる試薬です[1]
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
642541-BULK:
642541-5G:4548173308821
642541-1G:4548173308814
642541-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 47, 599-599 (2006)