Merck
707031
Sigma-Aldrich
6-メトキシ-2-(トリブチルスタンニル)ピリミジン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H32N2OSn
CAS番号:
分子量:
399.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.507
bp
293 °C
密度
1.164 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1nccc(OC)n1
InChI
1S/C5H5N2O.3C4H9.Sn/c1-8-5-2-3-6-4-7-5;3*1-3-4-2;/h2-3H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
HQUSEOSQVFRYQV-UHFFFAOYSA-N
詳細
6-Methoxy-2-(tributylstannyl)pyrimidine is an organotin compound used in Stille coupling reaction.
アプリケーション
6-Methoxy-2-(tributylstannyl)pyrimidine can be used as a reactant for the preparation of substituted pyrimidinone compounds via a Stille coupling reaction with aryl bromides. It can be also employed for the preparation of 4-methoxy-2-phenylpyrimidine by reacting with iodobenzene using Pd as a catalyst.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
707031-BULK:
707031-1G:4548173321387
707031-500MG:4548173321394
707031-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of Mono-and Diaza-`Pyridones? via Stille Coupling of Alkoxystannanes
Smith CL, et al.
Synlett, 25(13), 1904-1908 (2014)
Synthesis of new polyaza heterocycles. Part 42: Diazines
Darabantu M, et al.
Tetrahedron, 61(11), 2897-2905 (2005)