Merck
900756
Sigma-Aldrich
SLAP M
≥95%
別名:
2-((Trimethylsilyl)methoxy)ethan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H17NOSi
CAS番号:
分子量:
147.29
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCOC[Si](C)(C)C
アプリケーション
When used with aliphatic or aromatic aldehydes, this silicon amine protocol (SLAP) reagent enables the photomediated synthesis of thiomorpholines and thiazepanes. For photocatalytic cross-coupling with this SLAP Reagent, Ir[(ppy)2dtbbpy]PF6 (747769) is used with a recommended starting combination of Lewis acids Bi(OTf)3 (633305) and Cu(OTf)2 (283673) prior to subsequent substrate-specific optimization. This product was introduced in collaboration with the Bode Research Group and provides a tin-free alternative to SnAP (tin amine protocol) reagents and is well-suited for scale-up reactions.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
900756-VAR:
900756-BULK:
900756-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
SLAP試薬クラスの拡大により、試薬を追加したり、有毒な副産物が生成したりすることなく、飽和の含窒素複素環や脂肪族アルデヒド、およびケトンを得ることができます。
The expanding class of SLAP reagents provides access to saturated N-heterocycles and aliphatic aldehydes and ketones without additional reagents or the generation of toxic byproducts.