Merck
792470
Sigma-Aldrich
Me3(OMe)tBuXPhos
96% (HPLC)
別名:
2-Di-t-butylphosphino-4-methoxy-3,5,6-trimethyl-2′,4′,6′-tri-i-propylbiphenyl, [~1:1 mixture with regioisomer, 2-Di-t-butylphosphino-5-methoxy-3,4,6-trimethyl-2′,4′,6′-tri-i-propylbiphenyl]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥17,600
1 G
¥37,700
5 G
¥155,000
¥17,600
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥17,600
1 G
¥37,700
5 G
¥155,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H53OP
分子量:
496.75
UNSPSCコード:
12350000
NACRES:
NA.22
¥17,600
在庫数0
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96% (HPLC)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
125-135 °C
官能基
phosphine
WGK
WGK 3
Jan Code
792470-VAR:
792470-5G:
792470-1G:
792470-BULK:
792470-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Satoshi Ueda et al.
The Journal of organic chemistry, 77(5), 2543-2547 (2012-02-09)
A new biarylphosphine ligand, Me(3)(OMe)tBuXPhos (L3), was designed as a surrogate for Me(4)tBuXPhos (L1). The Me(3)(OMe)tBuXPhos could be prepared in a chromatography-free manner from inexpensive and readily available 2,3,6-trimethylphenol. Comparative studies demonstrated that a catalyst based on Me(3)(OMe)tBuXPhos displayed the