安全性情報
773700
Sigma-Aldrich
Graphene, monolayer film
1 cm x 1 cm on SiO2/Si substrate, avg. no. of layers, 1
別名:
単層グラフェンシート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 EA
¥58,100
¥58,100
販売中詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
4 EA
¥58,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥58,100
販売中詳細
バルクの問い合わせ
製品名
単層グラフェン膜, 1 cm x 1 cm on SiO2/Si substrate, avg. no. of layers, 1
品質水準
フォーム
film
特徴
avg. no. of layers 1
抵抗
600 Ω/sq
L × W ×厚み
1 cm × 1 cm × (theoretical) 0.345 nm, monolayer graphene film
1 cm × 1 cm × 525 μm, SiO2/Si substrate
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
10uAを超える電流を注入して、4点配置内(van der Pauw幾何学、銀ペイントコンタクト)で再現性を保証するために、シート抵抗測定は真空槽で行いました。
グラフェンは、1原子厚のユニークな炭素の2次元同素体です。すべての合成手法の中で、さまざまな基板上へのグラフェンの化学蒸着は、良質のグラフェンの大規模生産のための最も有望なルートです。[1][2]誘電体表面に堆積したグラフェンは、グラフェンベースのFETでより優れた性能を示す場合があります。SiO2/Siに堆積したグラフェンは、犠牲銅膜を介した直接化学蒸着によって堆積できます。[3]
グラフェンフィルム
成長方法:CVD合成
転送方法:クリーン転送方法
品質管理:光学顕微鏡およびRamanチェック
サイズ:1 cm x 1 cm
外観(色):透明
透明度:>97%
外観(形状):フィルム
範囲:>95%
グラフェン層の数:1
厚さ(理論):0.345 nm
Al2O3上のFET電子移動度:2; 000 cm2/V·s
SiO2/Si上のFET電子移動度(予測):4; 000 cm2/V·s
シート抵抗:600 Ohms/sq
粒子サイズ:最大10 μm
担体
サイズ:1.25 cm x 1.25 cm
タイプ/ドーパント:P/B
配向性:100
成長方法:CZ
抵抗率:1~30 ohmcm
厚さ:525 +/- 25 μm
前面:光沢
裏面:エッチング
コーティング:ウェーハ両面に300 nmの熱酸化物
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Lungs, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
773700-BULK:
773700-VAR:
773700-4EA-PW:
773700-4EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
ケイ素 wafer (single side polished), <100>, N-type, contains no dopant, diam. × thickness 2 in. × 0.5 mm
Sigma-Aldrich
646687
ケイ素
Graphene silane modified, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Sigma-Aldrich
900552
Graphene
Xuesong Li et al.
Nano letters, 9(12), 4359-4363 (2009-10-23)
Graphene, a two-dimensional monolayer of sp(2)-bonded carbon atoms, has been attracting great interest due to its unique transport properties. One of the promising applications of graphene is as a transparent conductive electrode owing to its high optical transmittance and conductivity.
Direct Chemical Vapor Deposition of Graphene on Dielectric Surfaces
Ismach A, et al.
Nano Letters, 10, 1542?1548-1542?1548 (2010)
Weak mismatch epitaxy and structural feedback in graphene growth on copper foil.
Wilson NR, et al.
Nano Research, 6(2), 99-112 null
Optical nano-imaging of gate-tunable graphene plasmons
Nature (2012)
Functionalized CVD monolayer graphene for label-free impedimetric biosensing
Eissa S, et al.
Nano Research, 8(5), 1698-1709 null
資料
グラフェン電界効果トランジスタをご紹介します。グラフェンの電気伝導率、安定性、均一性、組成、2次元的性質は、センサ用の材料として非常に優れたものであり、GFETは、生体センサおよび化学センサとして期待されています。
グラフェン電界効果トランジスタチップをご紹介します。研究初期での高品質GFETを製造するという負担をかけずに、アプリケーション主導の研究を可能にします。
さまざまなバイオセンシング技術でグラフェンの応用が成功したことで、その他グラフェン様材料・2次元材料のバイオセンシング用途の研究が進められています。
すべて表示