Merck
445703
Sigma-Aldrich
ポリ(3-ヘキシルチオフェン-2,5-ジイル)
greener alternative
regioregular
別名:
P3HT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C10H14S)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
品質水準
分子量
average Mw 50,000-100,000
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
導電率
~103 S/cm (when doped with iodine)
mp
238 °C
238 °C
蛍光検出
λex 443 nm; λem 568 nm in chloroform
軌道エネルギー
HOMO 5 eV 
LUMO 3 eV 
OPVデバイス性能
ITO/NiO/P3HT/PC61BM/LiF/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 11.3 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.64 V
  • Fill Factor (FF): 0.69
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 5.16 %
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PC61BM (1:08)/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 9.5 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.63 V
  • Fill Factor (FF): 0.68
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 5 %
環境により配慮した代替製品カテゴリ
半導体特性
P-type (mobility=1E-4-1E-1 cm2/V·s)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(3-ヘキシルチオフェン)(P3HT)は、レジオレギュラー半導体ポリマーです。 これは、主に側鎖の端から端までの規則的な配列により、共役骨格の効率的なp-pスタッキングが可能となるため、有機エレクトロニクスに使用されます。P3HTは、アルキル側基のために中性状態で疎水性になります。ポリ(3-ヘキシルチオフェン)(P3HT)の溶液から固体への相転移および薄膜形成が研究報告されています。
ポリ(3-ヘキシルチオフェン-2,5-ジイル)(P3HT)は、ポリ(アルキルチオフェン)ベースの半導体ポリマーで、中性状態では疎水性であり、主鎖にπ-π共役があります。本化合物は10-3-10-1 cm2V-1s-1の範囲の正孔移動度を有し、幅広いアプリケーションの電界効果トランジスタ(FET)の開発に一般的に使用されています。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はグリーン代替品を実現するカテゴリに属しており、「エネルギー効率のための設計」に準拠しています。有機正孔輸送材料は、吸収層と完全なエネルギーレベルを調整できるように、効率的な電荷収集が可能ですが、周囲条件では劣化しやすい性質があります。詳細は、こちらをクリックしてください。
アプリケーション
P3HTの特性評価および固相状態の特性については参考文献をご覧ください
P3HTはフラーレン誘導体(6,6)-フェニルC61-酪酸メチルエステル(PCBM)のような電子受容体と組み合わせて半導体活性層として機能する電子供与体であり、これを使用してバルクヘテロ接合(HJT)ベースの有機太陽電池(OSC)を製造することができます。揮発性有機化合物(VOC)および電気センサーデバイスは、P3HTおよびポリ(3-オクチルチオフェン)(P3OT)のLangmuir-Schaefer(LS)フィルムを使用して開発することができます。また、ポリスチレンとともに使用して、カーボンナノチューブ(CNT)粉末へのスプレーコーティングによりナノスケールのポリマーコーティングを処理することができます。
ポリ(3-ヘキシルチオフェン-2,5-ジイル)は、ZnOナノワイヤアレイをベースとするフォトダイオードの製造に使用される場合があります。レジオレギュラーポリ(3-ヘキシルチオフェン-2,5-ジイル)は、有機薄膜電界効果トランジスター(FET)における半導体層として広く使用される可能性があります。
二次電池電極、エレクトロクロミックデバイス、化学センサ、光センサ、発光ダイオード、電界効果トランジスタ、非線​形光学材料などに利用されています。
特徴および利点
立体規則性率(head-to-tail)が90%以上のP3HTです。
優れた加工性、環境安定性、電気活性を示します。
包装
ガラスボトル入り
法的情報
Rieke Metals, Inc.の製品
RiekeはRieke Metals, Inc.の登録商標です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
445703-BULK:
445703-1G:
445703-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dependence of Charge Separation Efficiency on Film Microstructure in Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl): [6,6]-Phenyl-C61 Butyric Acid Methyl Ester Blend Films
Keivanidis PE, et al.
The Journal of Physical Chemistry Letters, 1, 734?738-734?738 (2010)
Carbon nanotube thermal interfaces enhanced with sprayed on nanoscale polymer coatings.
Taphouse JH, et al.
Nanotechnology, 24(10), 105401-105401 (2013)
In situ UV-visible absorption during spin-coating of organic semiconductors: a new probe for organic electronics and photovoltaics.
Abdelsamie M, et al.
Journal of Material Chemistry C, 2(17), 3373-3381 (2014)
High-performance, stable and low-cost mesoscopic perovskite (CH3 NH3 PbI3) solar cells based on poly (3-hexylthiophene)-modified carbon nanotube cathodes.
Zheng X, et al.
Frontiers of Optoelectronics, 9(1), 71-80 (2016)
A photodiode with high rectification ratio based on well-aligned ZnO nanowire arrays and regioregular poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) hybrid heterojunction.
Yuan Z, et al.
Applied Physics. A, Materials Science & Processing, 106(3), 511- 515 (2012)
資料
Flexible electronic circuits and displays based on organic active materials are future generations of products that may eventually enter mainstream electronics market.
フレキシブル電子デバイス用途として期待されている有機薄膜トランジスタにおける自己組織化について、スタンフォード大学のZhenan Bao教授に解説していただきました
PCBM-based n-type semiconductors - Find p- and n-type organic semiconductors available with PCBM library & properties.
Flexible electronic circuits, displays, and sensors based on organic active materials will enable future generations of electronics products that may eventually enter the mainstream electronics market.
すべて表示
関連コンテンツ
2000年ノーベル化学賞に輝いて注目を浴び、今や様々な製品に応用される導電性高分子について、その開発経緯、科学教育への展開を視野に入れた解説と、実際の実験教室例を紹介しています。