Merck
920959
Sigma-Aldrich
Graphene, monolayer film
on Si/SiO2 wafer, diam. 100 mm (4 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥96,800
¥96,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥96,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
rGO
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥96,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
Monolayer Graphene on Si/SiO2 wafer, diam. 100 mm (4 in.)
詳細
Graphene Coverage: 100% with sporadic adlayers
Metal Impurities: 1.00e10 – 5.00e10 (at/cm) substrate
Monolayer Graphene Transparency: >97%
Raman D/G ratio: Indistinguishable to 0.03
Substrate Type/Doping: P/B
430 Ω/sq ±50 Ω/sq
品質水準
抵抗性
1-10 Ω-cm
直径
100 mm (4 in.)
粒径
>40 μm
半導体特性
(mobility>2700 cm2/V·s) (FET mobility)
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Each graphene unit sold is accompanied by a specification sheet unique to the S/N and contains batch-specific metrics. This eliminates guesswork and ensures that you only get the best, well-characterized, and QA-passed graphene.
アプリケーション
Graphene is one of the most promising carbon nanomaterials, and it was first isolated in 2004 by Novoselov, Geim et al,[1] leading to a Nobel prize. It consists of a two-dimensional single layer of sp2 hybridized carbon with hexagonal lattice. It has attracted significant attention in the field of high-performance electronic devices because of its excellent electronic [2] and chemical properties, and large specific surface area [3] . Among the main potential applications of our monolayer graphene on Si/SiO2 wafers are transistors and sensors.
保管および安定性
To ensure the maximum shelf life of your graphene sample, especially if it rests on copper foil, it is best stored under vacuum or in inert atmosphere (Argon or Nitrogen) conditions once the vacuum sealed package has been opened.
その他情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
920959-1EA-PW:
920959-1EA:
920959-VAR:
920959-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The electronic properties of graphene
Neto A.C, et al.
Reviews of Modern Physics, 81 (1), 109-162 (2009)
Uptake of H2 and CO2 by graphene
Ghosh A, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 112 (40), 15704-15707 (2008)
Electric field effect in atomically thin carbon films
Novoselov K S, et al.
Science, 306 (5696), 666-669 (2004)
Graphene-Based Transparent Conductive Electrodes
Yu K, et al.
Science null
資料
グラフェン電界効果トランジスタチップをご紹介します。研究初期での高品質GFETを製造するという負担をかけずに、アプリケーション主導の研究を可能にします。
Sigma-Aldrichではグラフェン、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェン、グラフェン複合材料を、単層膜、分散液、インク、ペーストなどの多様な形態で取り揃えております。