Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
900443
Sigma-Aldrich
Graphene, monolayer film
1 cm x 1 cm on copper foil, with PMMA coating, avg. no. of layers, 1
別名:
PMMA/Graphene/Cu
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 EA
¥18,400
¥18,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
4 EA
¥18,400
About This Item
UNSPSCコード:
12141908
NACRES:
NA.23
¥18,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
単層グラフェン膜, 1 cm x 1 cm on copper foil, with PMMA coating, avg. no. of layers, 1
品質水準
フォーム
film
品質
Film coverage: >98% (optical)
Monolayer coverage: ≥92% (optical)
Raman analysis-monolayer
特徴
avg. no. of layers 1
不純物
<2%
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
A single-layer graphene film on a copper substrate.
This product is provided with a PMMA coating on top of the graphene in order to ease the transfer process and to avoid contamination. It′s a high quality product with great homogeneity.
Graphene Film:
  • Growth method: CVD synthesis.
  • Appearance (color): Transparent.
  • Transparency: >97%.
  • Coverage: >98%.
  • Number of graphene layers: 1.
  • Thickness (theoretical): 0.345 nm.
  • FET electron mobility on Al2O3: 2000 cm2/Vs.
  • FET electron mobility on SiO2/Si: 4000 cm2/Vs.
  • Sheet resistance on SiO2/Si: 450±40 Ω/sq (1cm x1cm).
  • Grain size: Up to 10 μm.
Substrate Cu Foil:
  • Thickness: 18 μm.
  • Pre-treated for easier bottom layer removal. Monolayer graphene on the back side of copper is partially removed, but not completely. Therefore, an additional treatment like RIE is needed before transfer to eliminate the bottom layer totally.
PMMA Coating:
  • Spin coated for high homogeneity.
  • Molecular weight: 495k.
  • Thickness: <100 nm.
  • PMMA model: 495k, A2.
アプリケーション
  • Flexible batteries.
  • Electronics.
  • Aerospace industry.
  • MEMS and NEMS.
  • Micro actuators.
  • Conductive coatings.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900443-4EA:
900443-VAR:
900443-4EA-PW:
900443-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
グラフェン電界効果トランジスタチップをご紹介します。研究初期での高品質GFETを製造するという負担をかけずに、アプリケーション主導の研究を可能にします。
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
さまざまな分野における最近の2D材料の合成の進歩とバイオセンシング用途についてまとめられています。
Sigma-Aldrichではグラフェン、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェン、グラフェン複合材料を、単層膜、分散液、インク、ペーストなどの多様な形態で取り揃えております。
すべて表示