製品名
単層グラフェン膜, 10 cm x 10 cm on copper foil, avg. no. of layers, 1
品質水準
フォーム
film
特徴
avg. no. of layers 1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- Graphene film.
- Growth method: CVD synthesis.
- Appearance: Transparent film.
- Transparency: >97%.
- Coverage: >95%.
- Number of graphene layers: 1.
- Thickness (theoretical): 0.345 nm.
- FET electron mobility on Al2O3: 2000 cm2/Vs.
- Hall electron mobility on SiO2/Si: 4000 cm2/Vs.
- Sheet resistance on SiO2/Si: 450±40 Ω/sq (1cm x1cm).
- Grain size: Up to 10 μm.
- Substrate: Copper Foil.
- Thickness: 18 μm.
アプリケーション
- Flexible batteries.
- Electronics.
- Aerospace industry.
- MEMS and NEMS.
- Microactuators.
- Conductive coatings.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900415-BULK:
900415-1EA-PW:
900415-1EA:
900415-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
グラフェン電界効果トランジスタチップをご紹介します。研究初期での高品質GFETを製造するという負担をかけずに、アプリケーション主導の研究を可能にします。
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
さまざまな分野における最近の2D材料の合成の進歩とバイオセンシング用途についてまとめられています。
Sigma-Aldrichではグラフェン、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェン、グラフェン複合材料を、単層膜、分散液、インク、ペーストなどの多様な形態で取り揃えております。