フォーム
crystalline (cubic (a = 5.4037))
wafer (single side polished)
品質水準
含まれません
dopant
直径×厚み
2 in. × 0.5 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
密度
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
半導体特性
<100>, N-type
SMILES記法
[Si]
InChI
1S/Si
InChI Key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Innovative Solutions for High-Performance Silicon Anodes in Lithium-Ion Batteries: Overcoming Challenges and Real-World Applications.:この論文では、リチウムイオン電池における高性能シリコンアノードの課題および実世界の用途に取り組み、その効率を向上させる革新的なソリューションを提示しています(Khan et al., 2024)。
- Strain Engineering: Perfecting Freestanding Perovskite Oxide Fabrication.:この研究では、学界でのさまざまな高純度ケイ素の用途に不可欠である、自立型ペロブスカイト酸化物の作製を改善するための歪みの設計に焦点を合わせています(Yun et al., 2024)。
物性
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
646687-VAR:
646687-1EA:
646687-5EA:
646687-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
シリコン表面上の分子単分子膜の方法、その特性、分子エレクトロニクスやセンシングへの応用を探る。
Explore methods for molecular monolayers on silicon surfaces, their properties, and applications in molecular electronics and sensing.
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
光起電力デバイスの継続的な効率向上は、材料の進歩と製造技術革新によってもたらされます。
プロトコル
本フォトレジストキットには、リソグラフィープロセスにおける各ステップで必要な材料が含まれています。各材料は、すぐにお使いいただけるようにあらかじめ計量されており、エッチング液については、様々な基板に適切なものをお選びいただけるように、個別に販売しています。
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.