Merck
900550
Sigma-Aldrich
ポリ(3-ヘキシルチオフェン-2,5-ジイル)
regioregular, average Mw 50,000-75,000
別名:
P3HT
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥103,000
5 G
¥407,000
¥103,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥103,000
5 G
¥407,000
About This Item
化学式:
(C10H14S)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥103,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
Metal purity: Mg: ≤100 ppm
Ni: ≤100 ppm
Regioregularity: ≥90%
品質水準
フォーム
solid
分子量
average Mw 50,000-75,000
SMILES記法
[s]1c(c(cc1C)CCCCCC)C
InChI
1S/C12H20S/c1-4-5-6-7-8-12-9-10(2)13-11(12)3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
DUFPJSOXRHVDOV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(3-ヘキシルチオフェン-2,5-ジイル)(P3HT)は、単純な化学構造、高い化学的安定性、良好な半導体特性、太陽光スペクトルと一致するスペクトル吸収、制御された合成方法、および幅広い商業的入手性を備えたポリマーです。有機太陽電池のドナー材料として広く使用されています。
アプリケーション
ポリ(3-ヘキシルチオフェン-2,5-ジイル)は、高性能有機電界効果トランジスタ(OFET)を製造するための半導体材料として使用できます。 生体信号モニタリング用の高感度の圧力および温度に敏感なセンサーを調製するために使用することもできます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900550-5G:
900550-VAR:
900550-1G:
900550-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.
Shinar教授は、医療用途のための有機およびハイブリッド型エレクトロニクスにおける低コストで使い捨て可能なセンサー構成に注目しています。
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
すべて表示
関連コンテンツ
有機エレクトロニクスは、有機導電体や有機半導体を用いて、有機太陽電池、有機EL、有機電界効果トランジスタなどの応用実現を目指す分野です。
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
[60]PCBMやBis[60]PCBMをはじめとする幅広いラインナップのフラーレン誘導体化合物を取り扱っております。