Merck
762873
Sigma-Aldrich
塩化クロム(II)
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
別名:
二塩化クロム, 塩化第一クロム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥29,800
¥29,800
出荷予定日2025年3月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥29,800
About This Item
化学式:
CrCl2
CAS番号:
分子量:
122.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.99% trace metals basis
フォーム:
beads
¥29,800
出荷予定日2025年3月31日
バルクの問い合わせ
製品種目
AnhydroBeads
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
beads
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
mp
824 °C (lit.)
密度
2.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Cr]Cl
InChI
1S/2ClH.Cr/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
XBWRJSSJWDOUSJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
他の金属ハロゲン化物とともに水素で気相共還元すると、金属間化合物微粒子が生成し、構造材料としての用途や、有用な熱電特性、磁気特性、および抗酸化特性を持つ化合物としての用途があります。
Anhydrous chromium chloride is an important precursor for the low temperature synthesis of anhydrous metal sulfides, nitrides, phosphides, etc. It is also an important precursor for the synthesis of chromium containing mixed metal complexes; example lithium chromium chloride (Li2CrCl4), which shows rapid lithium ion conduction.
Anhydrous chromium chloride finds applications as catalysts, chromizing ferrous metals, steel, etc. The vapor-phase co-reductions with other metal halides by hydrogen results in finely divided intermetallics with applications as structural materials or compounds with useful thermoelectric, magnetic, and oxidation-resistance properties.
Chromium chloride powder is air and water sensitive. Beads have lower surface area and pour easily.
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
762873-5G-PW:
762873-BULK:
762873-5G:4548173960074
762873-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Liliana Viciu et al.
Inorganic chemistry, 41(13), 3385-3388 (2002-06-25)
A new series of transition-metal oxyhalides (MCl)LaNb(2)O(7) (M = Cr, Mn, Fe, Co) have been prepared by a simple topochemical route. Layered perovskite hosts (ALaNb(2)O(7), A = Li, Na, K or Rb) were reacted with the corresponding anhydrous metal halides
Martin, M. J.; et al.
Inorganic Chemistry, 27, 2804-2804 (1988)
Mehdi Toghyani et al.
Biological trace element research, 146(2), 171-180 (2011-10-19)
This study was conducted to determine the effects of dietary supplementation with Cr nicotinate and Cr chloride and their optimum inclusion rate on performance, carcass traits, meat oxidative stability, serum metabolites, hematological parameters, and liver chromium concentration in heat-stressed broilers.
Mohammad Mehdi Moeini et al.
Biological trace element research, 144(1-3), 715-724 (2011-06-22)
A total of 250 broilers in a completely randomized design selected to evaluate the effect of different levels of chromium (Cr) supplementation on performance, carcass traits and some blood parameters of heat-stressed broiler chicks. All birds were kept under heat
K Anastaze Stelle et al.
Pediatric transplantation, 16(3), 250-256 (2011-12-20)
The aim of this study was to analyze the impact of TAC on medium term (three-yr follow-up) renal function in pediatric liver transplant (OLT) recipients. Glomerular and tubular indices were retrospectively analyzed in 24 consecutive OLT pediatric recipients on TAC.