Merck
230723
Sigma-Aldrich
塩化クロム(III) 六水和物
96%
別名:
塩化第二クロム六水和物, 三塩化クロム六水和物, 塩化六水和クロム(III)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CrCl3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
266.45
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
solid
反応適合性
core: chromium
reagent type: catalyst
密度
1.76 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI Key
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化クロム(III)六水和物は、他のクロム錯体の合成の前駆体として、または有機合成における触媒として一般的に使用される塩化クロム(III)の水和物です。
アプリケーション
塩化クロム(III)六水和物は以下として使用できます:
  • 塩化クロム(III)六水和物は、グルコースからフルクトースへの異性化反応における触媒として使用できます。
  • 酸化クロム(III)ナノシートの調製における前駆体。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
230723-VAR:
2003187:
230723-500G:4548173931968
230723-BULK:
230723-100G:4548173931951
230723-25KG:
230723-5KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Two-Dimensional Amorphous Cr2O3 Modified Metallic Electrodes for Hydrogen Evolution Reaction
Physica Status Solidi RRL: Rapid Research Letters, 13(12), 1900025-1900025 (2019)
Catalytic conversion of glucose in dimethylsulfoxide/water binary mix with chromium trichloride: Role of water on the product distribution
Jia S, et al.
Chemical Engineering Journal, 254, 333-339 (2014)