Merck
244805
Sigma-Aldrich
塩化クロム(II)
95%
別名:
二塩化クロム, 塩化第一クロム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥19,900
25 G
¥60,300
¥19,900
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥19,900
25 G
¥60,300
About This Item
化学式:
CrCl2
CAS番号:
分子量:
122.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
95%
フォーム:
powder
¥19,900
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: chromium
不純物
may contain 1-5% insoluble matter
mp
824 °C (lit.)
密度
2.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Cr]Cl
InChI
1S/2ClH.Cr/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
XBWRJSSJWDOUSJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
他の金属ハロゲン化物とともに水素で気相共還元すると、金属間化合物微粒子が生成し、構造材料としての用途や、有用な熱電特性、磁気特性、および抗酸化特性を持つ化合物としての用途があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
244805-5G:4548173933726
244805-VAR:
244805-1G:
244805-BULK:
244805-25G:4548173933719
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Min J Kwon et al.
Life sciences, 87(13-14), 401-404 (2010-08-21)
it has been suggested that Chromium (Cr), one of the essential minerals, can be beneficial to type 2 diabetic patients because it lowers blood glucose levels by improving various steps in insulin action. A few studies reported that Cr might
Zhongshun Yuan et al.
Carbohydrate research, 346(13), 2019-2023 (2011-07-09)
Efficient conversion of glucose to 5-hydroxymethyl furfural (5-HMF), a platform chemical for fuels and materials, was achieved using CrCl(2) or CrCl(3) as the catalysts with inexpensive co-catalysts and solvents including halide salts in dimethyl sulfoxide (DMSO) and several ionic liquids.
Chan-Won Kim et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 22(11), 1030-1034 (2011-01-11)
Excessive body weight is inversely associated with insulin sensitivity in children and adults. Chromium supplementation produces modest improvement in insulin sensitivity in adults. The aim of this study was to examine the beneficial effects of chromium supplementation on insulin sensitivity
Zehui Zhang et al.
Bioresource technology, 102(4), 3970-3972 (2010-12-28)
Production of 5-hydroxymethylfurfural (HMF) from glucose was studied in ionic liquids in the presence of hydroxyapatite supported chromium chloride (Cr-HAP) using oil-bath heating and microwave irradiation (MI). Compared with oil-bath heating, the MI way obviously increased HMF yield and reduced
K Anastaze Stelle et al.
Pediatric transplantation, 16(3), 250-256 (2011-12-20)
The aim of this study was to analyze the impact of TAC on medium term (three-yr follow-up) renal function in pediatric liver transplant (OLT) recipients. Glomerular and tubular indices were retrospectively analyzed in 24 consecutive OLT pediatric recipients on TAC.