Merck
203394
Sigma-Aldrich
酸化ハフニウム(IV)
≥99.95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,500
¥16,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HfO2
CAS番号:
分子量:
210.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥16,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.95%
フォーム
powder
密度
9.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Hf]=O
InChI
1S/Hf.2O
InChI Key
CJNBYAVZURUTKZ-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
203394-5G:
203394-BULK:
203394-1G:4548173930213
203394-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
In recent years silicon carbide, SiC, has re-emerged as a vital technological material that is crucial in many materials and engineering applications.
炭化ケイ素は、機械的用途だけでなくエレクトロニクス用および光学用材料としても注目されている材料です。