Merck
637246
Sigma-Aldrich
二酸化ケイ素
nanopowder (spherical, porous), 5-20 nm particle size (TEM), 99.5% trace metals basis
別名:
Silica, Silicon dioxide, 二酸化ケイ素
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥21,200
500 G
¥59,600
250 G
¥79,700
¥21,200
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥21,200
500 G
¥59,600
250 G
¥79,700
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥21,200
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.5% trace metals basis
フォーム
nanopowder (spherical, porous)
表面積
590-690 m2/g , TEM
粒径
5-20 nm (TEM)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
密度
2.2-2.6 g/mL at 25 °C
かさ密度
0.068 g/mL
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
シリカまたは二酸化シリコンとしても知られる多孔性二酸化ケイ素ナノパウダーは、多孔性構造を有する微細な白色粉末です。粒径5~20 nmのナノスケール二酸化シリコン粒子で構成され、多孔質構造のため表面積が大きくなっています。
アプリケーション
二酸化ケイ素は、触媒から複合合成まで、様々な分野に用途があります。主要な研究を以下にいくつか挙げます:
  • 二酸化ケイ素ナノ粒子安定化剤を用いて、ステロイド認識用の分子刷り込み重合体を生成するピカリング乳化重合。[1]
  • 多層カーボンナノチューブ(MWCNT)の調製における触媒担体として、メソ多孔性シリカが使用されます。[2]
  • これはテトラヒドロフラン-ジメタノールの1,2,6-ヘキサントリオールへの開環に使用されます。[3]
  • これはCO2分離用のシリカ/臭素化ポリ(フェニレンオキシド)ナノ複合材料膜の調製に使用される場合があります。[4]
  • キトサン/コンドロイチン硫酸/ナノSiO2の複合足場は、凍結乾燥により作製されました。[5]
  • エポキシマトリックスにおけるシリカ、単層カーボンナノチューブおよびグラファイトナノプレートレットのナノ複合材料の調製が報告されています。6
  • ポリスチレン/ナノシリカモデルシステムの誘電分光研究が行われています。[6]
  • PMMA SiO2ナノ複合材料の合成が報告されました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
637246-250G:4548173944913
637246-VAR:
637246-500G:4548173944920
637246-BULK:
637246-50G:4548173944937
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Catalyst studies on the ring opening of tetrahydrofuran-dimethanol to 1, 2, 6-hexanetriol
Buntara T, et al.
Catalysis Today, 210, 106-116 (2013)
Molecularly imprinted polymer beads prepared by pickering emulsion polymerization for steroid recognition
Zhou T, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 131(1) (2014)
Carbon nanotube bundles self-assembled in double helix microstructures.
Cervantes-Sodi F, et al.
Carbon, 50(10), 3688-3693 (2010)
Effect of surface modification of silica nanoparticles on toxicity and cellular uptake by human peripheral blood lymphocytes in vitro
Lankoff A, et al.
Nanotoxicology, 7(3), 235-250 (2011)
Nanocomposite membranes for CO2 separations: silica/brominated poly (phenylene oxide)
Hu X, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 46(5), 1547-1551 (2007)
資料
Review the potential of self-assembled multilayer gate dielectric films fabricated from silane precursors for organic, inorganic, and transparent TFT and for TFT circuitry and OLED displays.
シラン前駆体から製造された自己組織化ナノ誘電体を用いた多層ゲート誘電膜の可能性と展望を簡単にまとめました。
シリコンは、既知の材料の中で最も高い容量を有し、比較的低い作動電位を示すなどの利点があることから、リチウムイオン電池用の最も有望な負極材料の1つです。
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
すべて表示
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf