Merck
450995
Sigma-Aldrich
塩化マンガン(II)
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
別名:
Sacchite, 二塩化マンガン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,820
¥8,820
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,820
About This Item
化学式:
MnCl2
CAS番号:
分子量:
125.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥8,820
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
synthesis grade
品質水準
製品種目
AnhydroBeads
アッセイ
99.999% trace metals basis
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
mp
652 °C (lit.)
密度
2.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
新規高スピン六核Mn(III)クラスタ-化合物[NaMn6(OMe)12(dbm)6]+は、MnCl2の酸化反応とNaOMeによって促進される凝集反応が同時に起こることによって合成されます。このクラスタ-はこれまでに例のない環状構造をとり、基底状態で24個の不対電子を持っています。[1]ラジカル環化反応に有用な活性Mn(0)種の生成にも使用されます[2]
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
450995-25G:4548174010013
450995-5G:4548174010020
450995-BULK:
450995-5G-PW:
450995-25G-PW:
450995-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Abbati, G.L. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 1430-1430 (1998)
Tang, J. et al.
Tetrahedron, 55, 1893-1893 (1999)
Elizabeth Greally et al.
Journal of cardiovascular magnetic resonance : official journal of the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, 15, 4-4 (2013-01-18)
Manganese-enhanced cardiovascular magnetic resonance (MECMR) can non-invasively assess myocardial calcium influx, and calcium levels are known to be elevated in muscular dystrophy cardiomyopathy based on cellular studies. Left ventricular functional studies and MECMR were performed in mdx mice (model of
Tora Sund Morken et al.
Pediatric research, 73(2), 171-179 (2012-11-24)
Hypoxia-ischemia (HI) induces delayed inflammation and long-term gray and white matter brain injury that may be altered by hyperoxia. HI and 2 h of hyperoxia (100% O2) or room air (21% O2) in 7-d-old (P7) rats were studied by magnetic resonance
Asad A Aboud et al.
Neurotoxicology, 33(6), 1443-1449 (2012-10-27)
Manganese (Mn) is an environmental risk factor for Parkinson's disease (PD). Recessive inheritance of PARK2 mutations is strongly associated with early onset PD (EOPD). It is widely assumed that the influence of PD environmental risk factors may be enhanced by
資料
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
ペロブスカイト型酸化物や関連物質は、その柔軟性の高さから、新たな熱電材料の探索や最適化に関する非常に大きな可能性を持っています。