Merck
203963
Sigma-Aldrich
ヨウ化パラジウム(II)
≥99.98% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 G
¥36,600
¥36,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 G
¥36,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
I2Pd
CAS番号:
分子量:
360.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥36,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99.98% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: palladium
不純物
≤200 ppm Trace metallic impurities analysis (ICP)
mp
350 °C (dec.) (lit.)
密度
6.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
I[Pd]I
InChI
1S/2HI.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
203963-VAR:
203963-BULK:
203963-10G:
203963-2G:4548173986432
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)