Merck
262587
Sigma-Aldrich
塩化白金酸 溶液
8 wt. % in H2O
別名:
ヘキサクロロ白金(IV)酸 溶液, ヘキサクロロ白金酸 溶液, 塩化白金(IV) 溶液, 塩化第二白金 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2PtCl6
CAS番号:
分子量:
409.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
濃度
8 wt. % in H2O
密度
1.05 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Pt/h6*1H;/q;;;;;;+4/p-4
InChI Key
GBFHNZZOZWQQPA-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロ白金酸(H2PtCl6)は、ヒドロシリル化、水素化、カルボニル化、酸化およびカップリング反応の触媒として広く使用されている吸湿性の無機化合物です。
クロロ白金酸溶液は、1-ヘキシンのヒドロシリル化反応を触媒して、1,6-ビス(トリクロロシリル)ヘキサンを形成します。
アプリケーション
塩化白金酸溶液は、以下に使用されます。
  • 還元剤としてヒドラジンを使用した白金ナノ粒子合成の白金前駆体。
  • 有機添加剤の存在下または非存在下で、電着法により、H2SO4を使用して各種カーボン担持白金ナノ材料を調製する際の電解質。
  • n-ヘキサデカンの水素異性化用のPt/SBA_BEA触媒の調製におけるアニオン前駆体。
  • シードによる成長法でのPVP保護Ptナノ粒子の調製におけるPt前駆体。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
262587-10ML:4548173934785
262587-VAR:
262587-50ML:4548173934792
262587-250ML:4548173377308
262587-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Composite of Pt/AlSBA-15+ zeolite catalyst for the hydroisomerization of n-hexadecane: The effect of platinum precursor
Fedyna M, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 305, 110366-110366 (2020)
The formation of 1, 6-bis (trichlorosilyl) hexane by the chloroplatinic acid catalyzed hydrosilylation of 1-hexyne
Benkeser RA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 32, 2634-2636 (1967)
Precursor Design for High Density Single Pt Atom Sites on MoS2: Enhanced Stability at Elevated Temperatures and Reduced 3D Clustering
Xiang Li, et al.
Chemistry of Materials, 32(6) , 2541?2551-2541?2551 (2020)
Synthesis of Platinum Particles from H2PtCl6 with Hydrazine as Reducing Agent
BEYRDBEY B, et al.
Gazi University Journal of Science, 22(4), 351-357 (2009)
B X E Desbiolles et al.
Nano letters, 20(6), 4520-4529 (2020-05-20)
Atomic force microscopy based approaches have led to remarkable advances in the field of mechanobiology. However, linking the mechanical cues to biological responses requires complementary techniques capable of recording these physiological characteristics. In this study, we present an instrument for
資料
ポリオール法を用いた、さまざまな構造形態の貴金属ナノ構造体の合成について、ワシントン大学のYounan Xia教授に解説していただきました。
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.