Merck
81080
Sigma-Aldrich
塩化白金酸 水和物
~38% Pt basis
別名:
ヘキサクロロ白金(IV)酸水素 水和物, 六塩化白金(IV)酸 水和物, 塩化第二白金 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2PtCl6 · xH2O
CAS番号:
分子量:
409.81 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
powder
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
濃度
~38% Pt
mp
60 °C (lit.)
密度
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
InChI Key
SLIOYUPLNYLSSR-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
下記のための触媒:
  • ヒドロシランによるカルボキサミドの還元[1]
  • シロキサンのヒドロシリル化[2]
  • 脱水素重縮合反応[3]
  • トリクロロシランの加水分解[4]
保管および安定性
1. 吸湿性物質なので、常に乾燥不活性ガスを満たしたグローブバッグまたはグローブボックス内で取り扱ってください。
2. 吸水と劣化を防ぐため、1回限りの使用をお勧めします。必要に応じて、開封後、乾燥した不活性ガス下で再梱包して密封します。
3. 注意して保管してください。遮光してください。常に乾燥した不活性雰囲気の密閉容器に保管してください。乾燥した不活性雰囲気で乾燥剤を含む二次デシケーターに容器を保管することをお勧めします。
乾燥窒素ガス下で包装されています。
その他情報
オレフィンのヒドロシリル化反応の触媒[5]
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
81080-5G:4548173946221
81080-BULK:
81080-25G:
81080-VAR:
81080-1G:4548173946214
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alan R Bassindale et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (12), 1382-1383 (2003-07-05)
Hexasilsesquioxane cages (T6) have been prepared from a range of alkyl and aryl trichlorosilanes using a "non aqueous" hydrolysis with dimethyl sulfoxide.
Toal, S. J.; et al.
Organometallics, 24, 3081-3081 (2005)
de Vekki, D. A.; et al.
Russ. J. Gen. Chem., 75, 1757-1757 (2005)
J.L. Speier
Adv. Organomet. Chem., 17, 407-407 (1979)
Lewis, L. N.; Sy, K. G. et al.
Organometallics, 10, 3750-3750 (1991)