Merck
757365
Sigma-Aldrich
Lithium nickel dioxide
powder, <3 μm particle size (BET), ≥98% trace metals basis
別名:
LNO, Lithium nickel oxide, Lithium nickelate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥27,500
¥27,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥27,500
About This Item
化学式:
LiNiO2
CAS番号:
分子量:
97.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
¥27,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
battery grade
品質水準
アッセイ
≥98% trace metals basis
フォーム
powder
分子量
Mw 97.63 g/mol
組成
LiNiO2
粒径
<3 μm (BET)
mp
>1,000 °C (lit.)
密度
4.62 g/cm3 (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Ni](=O)[O-].[Li+]
InChI
1S/Li.Ni.2O/q+1;;;-1
InChI Key
VROAXDSNYPAOBJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Lithium nickel dioxide (LNO) is a class of electrode material that can be used in the fabrication of lithium-ion batteries. Lithium-ion batteries consist of anode, cathode, and electrolyte with a charge-discharge cycle. These materials enable the formation of greener and sustainable batteries for electrical energy storage.[1][2][3][4]
アプリケーション
Cathode material with high capacity and good reversibility for rechargeable Lithium ion batteries. Sub-micron particle size results in increased surface area of electrodes, thus improving their performance.
LNO can be used as a cathode material with a high discharge voltage of 4V and a high diffusion coefficient of ~10−8-10−10 cm2s−1. It has a high specific capacity and can be used the fabrication of lithium-ion batteries.[5][6]
法的情報
Product of Engi-Mat Co.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
757365-BULK:
757365-VAR:
757365-10G:4548173320106
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electrochemical characterization of a lithiated mixed nickel-cobalt oxide (LiNi 0.5 Co 0.5 O 2) prepared by sol-gel process
Croce F, et al.
Ionics, 3(5-6), 390-395 (1997)
Thackeray, M. M.; et al.
Journal of Materials Chemistry, 17, 3112-3112 (2007)
Broussely, M.; et al.
Journal of Power Sources, 54, 109-109 (1995)
Synthesis and electrode performance of layered nickel dioxide containing alkaline ions
Arai H, et al.
Electrochimica Acta, 50(9), 1821-1828 (2005)
Towards greener and more sustainable batteries for electrical energy storage
Larcher D and Tarascon J
Nature Chemistry, 7(1), 19-19 (2015)
資料
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Qiao教授のレビューでは、エネルギー貯蔵技術を進歩させながら、フッ化リチウム金属電池の安定した微細構造が検討されています。
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
固体酸化物燃料電池と電解装置は、開発の初期段階にかかわらず、化学エネルギーから電気エネルギーへの変換の可能性を示しています。
すべて表示