GF17641346
別名:
NI516011
GF17641346-1EA
¥35,390
1 of 10
Sigma-Aldrich
203882
酸化ニッケル(II)
481793
GF22948094
酸化ニッケル
529311
酸化鉄(III)
72262
Nickel (IV) oxide
GF28835736
637130
GF87977952
400866
酸化鉄(II)
518158
酸化鉄(II,III)
powder
Goodfellow 176-413-46
50 g
green
45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 2
774545
757365
Lithium nickel dioxide