グレード
battery grade
詳細
Nominal Voltage: 3.7 V, Li/Li+
アッセイ
≥98%
組成
loading, ≥80%
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
≥80% loading
サイズ
5 in. × 10 in.
厚さ
12-25 μm
粒径
10-13 μm (typical)
キャパシティ
150 mAh/g(minimum)
180 mAh/g(nominal at 0.1C)
mp
>1000 °C
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
The NCA casted electrode sheets can be cut into appropriate size and is ready to be used in lithium ion batteries.
その他情報
Operating Condiditons:
- Recommended maximum charge voltage: 4.3 V vs Li/Li+
- Recommended maximum charge current: 4C
- Recommended cut-off voltage for discharge: 3.0 V vs Li/Li+
- Recommended charge method: constant current - constant voltage
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
765171-VAR:
765171-1EA:
765171-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Qiao教授のレビューでは、エネルギー貯蔵技術を進歩させながら、フッ化リチウム金属電池の安定した微細構造が検討されています。
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
固体酸化物燃料電池と電解装置は、開発の初期段階にかかわらず、化学エネルギーから電気エネルギーへの変換の可能性を示しています。