安全性情報
915432
Sigma-Aldrich
Lithium manganese nickel oxide
spinel, powder, battery grade
別名:
LMNO, NANOMYTE® SP-10
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥39,100
¥39,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥39,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Li2Mn3NiO8
CAS番号:
分子量:
365.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
¥39,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
battery grade
品質水準
詳細
Minimum Capacity: 115 mAh/g
Nominal Capacity (0.1C): ≥130 mAh/g
フォーム
powder
分子量
Mw 365.38 g/mol
組成
Li2Mn3NiO8
平均部品サイズ
5-7 μm (APS)
粒径
50-70 nm
密度
4.27 g/cm3 (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
関連するカテゴリー
詳細
Lithium manganese nickel oxide is a cathode material that can be charged at high voltage. Due to the high potential, the material has a higher energy density compared to lithium cobalt oxide and lithium iron phosphate.
法的情報
NANOMYTE is a registered trademark of NEI Corporation
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
915432-VAR:
915432-BULK:
915432-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Li-ion battery materials: present and future
N Nitta, et al.
Materials Today, 18(5), 252-264 (2015)
The lithium-ion battery: State of the art and future perspectives
G Zubi, et al.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 89, 292-308 (2018)