Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
おすすめの製品
グレード
battery grade
品質水準
フォーム
solution
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
(1.0 M LiPF6 in EC/EMC)
不純物
<15 ppm H2O
<50 ppm HF
色
APHA: <50
bp
100 °C
密度
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
微量陽イオン
Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChI Key
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
そのまま使用可能な電解質溶液は、さまざまな溶媒と混合して利用でき、リチウムイオン電池の多様な応用例に対応できます。これらの溶液は高純度で電池グレードであるため、LIB研究の標準としても適しています。電解質溶液や適切な添加剤を混合することにより、カスタムなフォーミュレーションが実現できます。
その他情報
- ガラス器具と一緒に使用しないでください。
- 電解質が水分を吸収して溶媒が蒸発するのを防ぐため、すべての作業は乾燥した空気の下で非常に迅速に行う必要があります。
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Bone,Teeth, Kidney
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
86.0 °F
引火点(℃)
30 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
746738-100ML:
746738-VAR:
746738-500ML:
746738-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
固体Li電池:固体電解質、イオン伝導、構造、電気化学過程のレビュー
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
次世代正極材料および固体電解質として期待されている材料グループを取り上げ、電池性能および安定性向上における界面反応の重要性と、化学分光法や第一原理計算の必要性について紹介します。
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 回答-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf役に立ちましたか?